Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPK1, Active Protein
A cDNA sequence encoding the MAPK1, Active was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3030.00€
Specifica
ID gene (immissione) 5594
Nome MAPK1, Active Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene MAPK1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15935439
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP14023-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945439
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP14023-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955439
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP14023-EC-100UG
100 μg
3030.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
5594
Research Use Only
MAPK1
Human
Untagged
MAPK1 protein solution is supplied in 50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT and 20% glycerol.
MAPK1, Active Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MAAAAAAGAG PEMVRGQVFD VGPRYTNLSY IGEGAYGMVC SAYDNVNKVR VAIKKISPFE HQTYCQRTLR EIKILLRFRH ENIIGINDII RAPTIEQMKD VYIVQDLMET DLYKLLKTQH LSNDHICYFL YQILRGLKYI HSANVLHRDL KPSNLLLNTT CDLKICDFGL ARVADPDHDH TGFLTEYVAT RWYRAPEIML NSKGYTKSID IWSVGCILAE MLSNRPIFPG KHYLDQLNHI LGILGSPSQE DLNCIINLKA RNYLLSLPHK NKVPWNRLFP NADSKALDLL DKMLTFNPHK RIEVEQALAH PYLEQYYDPS DEPIAEAPFK FDMELDDLPK EKLKELIFEE TARFQPGYRS
The purity is greater than 95%.