Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPK11 Protein
A cDNA sequence encoding the MAPK11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Specifica
Nome MAPK11 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15951079
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12640-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15971079
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12640-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15961079
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12640-50UG
50 μg
1665.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MAPK11 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MAPK11 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 100mM NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSGPRAG FYRQELNKTV WEVPQRLQGL RPVGSGAYGS VCSAYDARLR QKVAVKKLSR PFQSLIHARR TYRELRLLKH LKHENVIGLL DVFTPATSIE DFSEVYLVTT LMGADLNNIV KCQALSDEHV QFLVYQLLRG LKYIHSAGII HRDLKPSNVA VNEDCELRIL DFGLARQADE EMTGYVATRW YRAPEIMLNW MHYNQTVDIW SVGCIMAELL QGKALFPGSD YIDQLKRIME VVGTPSPEVL AKISSEHART YIQSLPPMPQ KDLSSIFRGA NPLAIDLLGR MLVLDSDQRV SAAEALAHAY FSQYHDPEDE PEAEPYDESV EAKERTLEEW KELTYQEVLS FKPPEPPKPP GSLEIEQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE analysis.