Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPKAPK3 Protein
A cDNA sequence encoding the MAPKAPK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | MAPKAPK3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15961089
|
enQuireBio™
QP12643-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951089
|
enQuireBio™
QP12643-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941089
|
enQuireBio™
QP12643-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
MAPKAPK3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MAPKAPK3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDGETAE EQGGPVPPPV APGGPGLGGA PGGRREPKKY AVTDDYQLSK QVLGLGVNGK VLECFHRRTG QKCALKLLYD SPKARQEVDH HWQASGGPHI VCILDVYENM HHGKRCLLII MECMEGGELF SRIQERGDQA FTEREAAEIM RDIGTAIQFL HSHNIAHRDV KPENLLYTSK EKDAVLKLTD FGFAKETTQN ALQTPCYTPY YVAPEVLGPE KYDKSCDMWS LGVIMYILLC GFPPFYSNTG QAISPGMKRR IRLGQYGFPN PEWSEVSEDA KQLIRLLLKT DPTERLTITQ FMNHPWINQS MVVPQTPLHT ARVLQEDKDH WDEVKEEMTS ALATMRVDYD QVKIKDLKTS NNRLLNKRRK KQAGSSSASQ GCNNQ | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |