Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAPRE3 Protein
A cDNA sequence encoding the MAPRE3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome MAPRE3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15951099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12646-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15941099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12646-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15931099
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12646-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MAPRE3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAPRE3 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 2mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAVNVYSTSV TSENLSRHDM LAWVNDSLHL NYTKIEQLCS GAAYCQFMDM LFPGCVHLRK VKFQAKLEHE YIHNFKVLQA AFKKMGVDKI IPVEKLVKGK FQDNFEFIQW FKKFFDANYD GKDYNPLLAR QGQDVAPPPN PGDQIFNKSK KLIGTAVPQR TSPTGPKNMQ TSGRLSNVAP PCILRKNPPS ARNGGHETDA QILELNQQLV DLKLTVDGLE KERDFYFSKL RDIELICQEH ESENSPVISG IIGILYATEE GFAPPEDDEI EEHQQEDQDE Y
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.