Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAT2A Protein
A cDNA sequence encoding the MAT2A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome MAT2A Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15971109
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12650-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15961109
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12650-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15951109
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12650-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MAT2A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAT2A solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris pH 8 and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNGQLNGFHE AFIEEGTFLF TSESVGEGHP DKICDQISDA VLDAHLQQDP DAKVACETVA KTGMILLAGE ITSRAAVDYQ KVVREAVKHI GYDDSSKGFD YKTCNVLVAL EQQSPDIAQG VHLDRNEEDI GAGDQGLMFG YATDETEECM PLTIVLAHKL NAKLAELRRN GTLPWLRPDS KTQVTVQYMQ DRGAVLPIRV HTIVISVQHD EEVCLDEMRD ALKEKVIKAV VPAKYLDEDT IYHLQPSGRF VIGGPQGDAG LTGRKIIVDT YGGWGAHGGG AFSGKDYTKV DRSAAYAARW VAKSLVKGGL CRRVLVQVSY AIGVSHPLSI SIFHYGTSQK SERELLEIVK KNFDLRPGVI VRDLDLKKPI YQRTAAYGHF GRDSFPWEVP KKLKY
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.