Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MCFD2 Protein
A cDNA sequence encoding the MCFD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Specifica
Nome | MCFD2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15911149
|
enQuireBio™
QP12660-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15901149
|
enQuireBio™
QP12660-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15991139
|
enQuireBio™
QP12660-1MG |
1 mg |
3420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
MCFD2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The MCFD2 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASMTGGQQM GRGSHMEEPA ASFSQPGSMG LDKNTVHDQE HIMEHLEGVI NKPEAEMSPQ ELQLHYFKMH DYDGNNLLDG LELSTAITHV HKEEGSEQAP LMSEDELINI IDGVLRDDDK NNDGYIDYAE FAKSLQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |