Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MCM7 Protein
A cDNA sequence encoding the MCM7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | MCM7 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15971149
|
enQuireBio™
QP12662-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15961149
|
enQuireBio™
QP12662-20UG |
20 μg |
211.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951149
|
enQuireBio™
QP12662-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
MCM7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MCM7 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMVVATYT CDQCGAETYQ PIQSPTFMPL IMCPSQECQT NRSGGRLYLQ TRGSRFIKFQ EMKMQEHSDQ VPVGNIPRSI TVLVEGENTR IAQPGDHVSV TGIFLPILRT GFRQVVQGLL SETYLEAHRI VKMNKSEDDE SGAGELTREE LRQIAEEDFY EKLAASIAPE IYGHEDVKKA LLLLLVGGVD QSPRGMKIRG NINICLMGDP GVAKSQLLSY IDRLAPRSQY TTGRGSSGVG LTAAVLRDSV SGELTLEGGA LVLADQGVCC IDEFDKMAEA DRTAIHEVME QQTISIAKAG ILTTLNARCS ILAAANPAYG RYNPRRSLEQ NIQLPAALLS RFDLLWLIQD RPDRDNDLRL AQHITYVHQH SRQPPSQFEP LDMKLMRRYI AMCREKQPMV PESLADYITA AYVEMRR | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |