Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MED27 Protein
A cDNA sequence encoding the MED27 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | MED27 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15971179
|
enQuireBio™
QP12672-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951179
|
enQuireBio™
QP12672-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15961179
|
enQuireBio™
QP12672-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
MED27 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MED27 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADVINV SVNLEAFSQA ISAIQALRSS VSRVFDCLKD GMRNKETLEG REKAFIAHFQ DNLHSVNRDL NELERLSNLV GKPSENHPLH NSGLLSLDPV QDKTPLYSQL LQAYKWSNKL QYHAGLASGL LNQQSLKRSA NQMGVSAKRR PKAQPTTLVL PPQYVDDVIS RIDRMFPEMS IHLSRPNGTS AMLLVTLGKV LKVIVVMRSL FIDRTIVKGY NENVYTEDGK LDIWSKSNYQ VFQKVTDHAT TALLHYQLPQ MPDVVVRSFM TWLRSYIKLF QAPCQRCGKF LQDGLPPTWR DFRTLEAFHD TCRQ | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |