Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MEIS3 Protein
A cDNA sequence encoding the MEIS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | MEIS3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15961189
|
enQuireBio™
QP12675-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951189
|
enQuireBio™
QP12675-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941189
|
enQuireBio™
QP12675-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
MEIS3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MEIS3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMARRYDE LPHYPGIVDG PAALASFPET VPAVPGPYGP HRPPQPLPPG LDSDGLKREK DEIYGHPLFP LLALVFEKCE LATCSPRDGA GAGLGTPPGG DVCSSDSFNE DIAAFAKQVR SERPLFSSNP ELDNLMIQAI QVLRFHLLEL EKGKMPIDLVIEDRDGGCRE DFEDYPASCP SLPDQNNMWI RDHEDSGSVH LGTPGPSSGG LASQSGDNSS DQGDGLDTSV ASPSSGGEDE DLDQERRRNK KRGIFPKVAT NIMRAWLFQH LSHPYPSEEQ KKQLAQDTGL TILQVNNWFI NARRRIVQPM IDQSNRTGQG AAFSPEGQPI GGYTETQPHVAVRPPGSVGM SLNLEGEWHY L | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |