Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MEP1A Protein
A cDNA sequence encoding the MEP1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome MEP1A Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15931199
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12678-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15951199
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12678-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15941199
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12678-50UG
50 μg
1815.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MEP1A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MEP1A protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPVPIKYLP EENVHDADFG EQKDISEINL AAGLDLFQGD ILLQKSRNGL RDPNTRWTFP IPYILADNLG LNAKGAILYA FEMFRLKSCV DFKPYEGESS YIIFQQFDGC WSEVGDQHVG QNISIGQGCA YKAIIEHEIL HALGFYHEQS RTDRDDYVNI WWDQILSGYQ HNFDTYDDSL ITDLNTPYDY ESLMHYQPFS FNKNASVPTI TAKIPEFNSI IGQRLDFSAI DLERLNRMYN CTTTHTLLDH CTFEKANICG MIQGTRDDTD WAHQDSAQAG EVDHTLLGQC TGAGYFMQFS TSSGSAEEAA LLESRILYPK RKQQCLQFFY KMTGSPSDRL VVWVRRDDST GNVRKLVKVQ TFQGDDDHNW KIAHVVLKEE QKFRYLFQGT KGDPQNSTGG IYLDDITLTE TPCPTGVWTV RNFSQVLENT SKGDKLQSPR FYNSEGYGFG VTLYPNSRES SGYLRLAFHV CSGENDAILE WPVENRQVII TILDQEPDVR NRMSSSMVFT TSKSHTSPAI NDTVIWDRPS RVGTYHTDCN CFRSIDLGWS GFISHQMLKR RSFLKNDDLI IFVDFEDITH LSQHHHHHH
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.