Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MESDC2 Protein
A cDNA sequence encoding the MESDC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome MESDC2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15971209
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12682-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15951209
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12682-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15961209
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12682-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MESDC2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MESDC2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAEGSPGTPD ESTPPPRKKK KDIRDYNDAD MARLLEQWEK DDDIEEGDLP EHKRPSAPVD FSKIDPSKPE SILKMTKKGK TLMMFVTVSG SPTEKETEEI TSLWQGSLFN ANYDVQRFIV GSDRAIFMLR DGSYAWEIKD FLVGQDRCAD VTLEGQVYPG KGGGSKEKNK TKQDKGKKKK EGDLKSRSSK EENRAGNKRE DL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.