Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Methionine synthase reductase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Methionine synthase reductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_002445.2
ID gene (immissione) 4552
Nome Methionine synthase reductase Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16023421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8231-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16043421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8231-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16033421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8231-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16053421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8231-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16063421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8231-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16073421
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8231-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_002445.2
Methionine synthase reductase Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
4552
Research Use Only
MTRR
Recombinant Protein
E. coli
MGAASVRAGA RLVEVALCSF TVTCLEVMRR FLLLYATQQG QAKAIAEEIC EQAVVHGFSA DLHCISESDK YDLKTETAPL VVVVSTTGTG DPPDTARKFV KEIQNQTLPV DFFAHLRYGL LGLGDSEYTY FCNGGKIIDK RLQELGARHF YDTGHADDCV GLELVVEPWI AGLWPALRKH FRSSRGQEEI SGALPVASPA SSRTDLVKSE LLHIESQVEL LRFDDSGRKD SEVLKQNAVN SNQSNVVIED FESSLTRSVP PLSQASLNIP GLPPEYLQVH LQESLGQEES QVSVTSADPV FQVPISKAVQ LTTNDAIKTT LLVELDISNT DFSYQPGDAF SVICPNSDSE VQSLLQRLQL EDKREHCVLL KIKADTKKKG ATLPQHIPAG CSLQFIFTWC LEIRAIPKKA FLRALVDYTS DSAEKRRLQE LCSKQGAADY SRFVRDACAC LLDLLLAFPS CQPPLSLLLE HLPKLQPRPY SCASSSLFHP GKLHFVFNIV EFLSTATTEV LRKGVCTGWL ALLVASVLQP NIHASHEDSG KALAPKISIS PRTTNSFHLP DDPSIPIIMV GPGTGIAPFI GFLQHREKLQ EQHPDGNFGA MWLFFGCRHK DRDYLFRKEL RHFLKHGILT HLKVSFSRDA PVGEEEAPAK YVQDNIQLHG QQVARILLQE NGHIYVCGDA KNMAKDVHDA LVQIISKEVG VEKLEAMKTL ATLKEEKRYL QDIWS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.