missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human METTL2B GST (N-Term) Protein

Codice prodotto. 18607360 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607360 25 μg 25µg
18621191 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18607360 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore H00055798Q0125ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulazione 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 55798
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 33.22 kDa
Quantità 25 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, FLJ11350, FLJ12760, methyltransferase like 2, methyltransferase like 2B, methyltransferase-like protein 2B, METL, METTL2, METTL2A, PSENIP1
Simbolo del gene METTL2B
Linea di prodotti Novus
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Proteine METTL2B
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.