Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MFAP3 Protein
A cDNA sequence encoding the MFAP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome MFAP3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15941239
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12690-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15931239
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12690-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15921239
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12690-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MFAP3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MFAP3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAFVLEDV DFDQMVSLEA NRSSYNASFP SSFELSASSH SDDDVIIAKE GTSVSIECLL TASHYEDVHW HNSKGQQLDG RSRGGKWLVS DNFLNITNVA FDDRGLYTCF VTSPIRASYS VTLRVIFTSG DM
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.