Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MGAT2 Protein
A cDNA sequence encoding the MGAT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome MGAT2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15961249
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12693-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15951249
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12693-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15941249
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12693-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MGAT2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MGAT2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRQRKNEALA PPLLDAEPAR GAGGRGGDHP SVAVGIRRVS NVSAASLVPA VPQPEADNLT LRYRSLVYQL NFDQTLRNVD KAGTWAPREL VLVVQVHNRP EYLRLLLDSL RKAQGIDNVL VIFSHDFWST EINQLIAGVN FCPVLQVFFP FSIQLYPNEF PGSDPRDCPR DLPKNAALKL GCINAEYPDS FGHYREAKFS QTKHHWWWKL HFVWERVKIL RDYAGLILFL EEDHYLAPDF YHVFKKMWKL KQQECPECDV LSLGTYSASR SFYGMADKVD VKTWKSTEHN MGLALTRNAY QKLIECTDTF CTYDDYNWDW TLQYLTVSCL PKFWKVLVPQ IPRIFHAGDC GMHHKKTCRP STQSAQIESL LNNNKQYMFP ETLTISEKFT VVAISPPRKN GGWGDIRDHE LCKSYRRLQ
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.