missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIF / GLIF Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002406.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 4282 |
Nome | MIF / GLIF Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15925829
|
enQuireBio™
QP5276-5UG |
5 μg |
112.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15905829
|
enQuireBio™
QP5276-25UG |
25 μg |
263.00€
25µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15915829
|
enQuireBio™
QP5276-500UG |
500 μg |
2600.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15995819
|
enQuireBio™
QP5276-1MG |
1 mg |
4240.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_002406.1 | |
MIF / GLIF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human MIF / GLIF induces IL-8 production in human PBMCs. Activity was further confirmed by measuring chemotaxisof U937 cells via agarose microdroplet assay. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
4282 | |
Research Use Only | |
MIF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPMFIVNTNV PRASVPDGFL SELTQQLAQA TGKPPQYIAV HVVPDQLMAF GGSSEPCALC SLHSIGKIGG AQNRSYSKLL CGLLAERLRI SPDRVYINYY DMNAANVGWN NSTFA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |