Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIOX Protein
A cDNA sequence encoding the MIOX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome MIOX Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15941269
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12699-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15921269
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12699-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15931269
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12699-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MIOX Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MIOX was filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20mM Tris buffer, 50mM NaCl and 5% (w/v) trehalose, pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASMKVTVGPDPS LVYRPDVDPE VAKDKASFRN YTSGPLLDRV FTTYKLMHTH QTVDFVRSKH AQFGGFSYKK MTVMEAVDLL DGLVDESDPD VDFPNSFHAF QTAEGIRKAH PDKDWFHLVG LLHDLGKVLA LFGEPQWAVV GDTFPVGCRP QASVVFCDST FQDNPDLQDP RYSTELGMYQ PHCGLDRVLM SWGHDEYMYQ VMKFNKFSLP PEAFYMIRFH SFYPWHTGRD YQQLCSQQDL AMLPWVREFN KFDLYTKCPD LPDVDKLRPY YQGLIDKYCP GILSW
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.