Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP 8 Protein
A cDNA sequence encoding the MMP 8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 4317 |
---|---|
Nome | MMP 8 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | MMP8 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15951289
|
enQuireBio™
QP12706-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941289
|
enQuireBio™
QP12706-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15931289
|
enQuireBio™
QP12706-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
4317 | |
Research Use Only | |
MMP8 | |
Human | |
His | |
The MMP 8 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
MMP 8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLTPGNPK WERTNLTYRI RNYTPQLSEA EVERAIKDAF ELWSVASPLI FTRISQGEAD INIAFYQRDH GDNSPFDGPN GILAHAFQPG QGIGGDAHFD AEETWTNTSA NYNLFLVAAH EFGHSLGLAH SSDPGALMYP NYAFRETSNY SLPQDDIDGI QAIYGLSSNP IQPTGPSTPK PCDPSLTFDA ITTLRGEILF FKDRYFWRRH PQLQRVEMNF ISLFWPSLPT GIQAAYEDFD RDLIFLFKGN QYWALSGYDI LQGYPKDISN YGFPSSVQAI DAAVFYRSKT YFFVNDQFWR YDNQRQFMEP GYPKSISGAF PGIESKVDAV FQQEHFFHVF SGPRYYAFDL IAQRVTRVAR GNKWLNCRYG | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |