Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP28 Protein
A cDNA sequence encoding the MMP28 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | MMP28 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15971299
|
enQuireBio™
QP12710-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15961299
|
enQuireBio™
QP12710-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951299
|
enQuireBio™
QP12710-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
MMP28 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MMP28 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFAKQGNK WYKQHLSYRL VNWPEHLPEP AVRGAVRAAF QLWSNVSALE FWEAPATGPA DIRLTFFQGD HNDGLGNAFD GPGGALAHAF LPRRGEAHFD QDERWSLSRR RGRNLFVVLA HEIGHTLGLT HSPAPRALMA PYYKRLGRDA LLSWDDVLAV QSLYGKPLGG SVAVQLPGKL FTDFETWDSY SPQGRRPETQ GPKYCHSSFD AITVDRQQQL YIFKGSHFWE VAADGNVSEP RPLQERWVGL PPNIEAAAVS LNDGDFYFFK GGRCWRFRGP KPVWGLPQLC RAGGLPRHPD AALFFPPLRR LILFKGARYY VLARGGLQVE PYYPRSLQDW GGIPEEVSGA LPRPDGSIIF FRDDRYWRLD QAKLQATTSG RWATELPWMG CWHANSGSAL F | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |