Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSRB3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MSRB3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7810-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16060941
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001026849.1
MSRB3 Protein
Research Use Only
MSRB3
Recombinant Protein
E. coli
MSAFNLLHLV TKSQPVALRA CGLPSGSCRD KKNCKVVFSQ QELRKRLTPL QYHVTQEKGT ESAFEGEYTH HKDPGIYKCV VCGTPLFKSE TKFDSGSGWP SFHDVINSEA ITFTDDFSYG MHRVETSCSQ CGAHLGHIFD DGPRPTGKRY CINSAALSFT PADSSGTAEG GSGVASPAQA DKAEL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
253827
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol