Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MXD3 Protein
A cDNA sequence encoding the MXD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome MXD3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15951469
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12764-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15941469
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12764-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15931469
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12764-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MXD3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MXD3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPLASN IQVLLQAAEF LERREREAEH GYASLCPHRS PGPIHRRKKR PPQAPGAQDS GRSVHNELEK RRRAQLKRCL ERLKQQMPLG ADCARYTTLS LLRRARMHIQ KLEDQEQRAR QLKERLRSKQ QSLQRQLEQL RGLAGAAERE RLRADSLDSS GLSSERSDSD QEELEVDVES LVFGGEAELL RGFVAGQEHS YSHGGGAWL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.