Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MYL5 Protein
A cDNA sequence encoding the MYL5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 212.00€
Specifica
Nome MYL5 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15951489
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12771-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15941489
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12771-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MYL5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MYL5 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl,1mM DTT and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMASRKT KKKEGGALRA QRASSNVFSN FEQTQIQEFK EAFTLMDQNR DGFIDKEDLK DTYASLGKTN VKDDELDAML KEASGPINFT MFLNLFGEKL SGTDAEETIL NAFKMLDPDG KGKINKEYIK RLLMSQADKM TAEEVDQMFQ FASIDVAGNLDYKALSYVIT HGEEKEE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.