Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myomegalin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myomegalin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001002810.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 653513 |
Nome | Myomegalin Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16020191
|
enQuireBio™
QP7688-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16040191
|
enQuireBio™
QP7688-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16030191
|
enQuireBio™
QP7688-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16050191
|
enQuireBio™
QP7688-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16060191
|
enQuireBio™
QP7688-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16070191
|
enQuireBio™
QP7688-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001002810.1 | |
Myomegalin Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 8 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
653513 | |
Research Use Only | |
PDE4DIP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKGTDSGSCC RRRCDFGCCC RASRRAHYTP YRSGDATRTP QSPRQTPSRE RRRPEPAGSW AAAAEEEEAA AAATPWMRDY FAEDDGEMVP RTSHTAAFLS DTKDRGPPVQ SQIWRSGEKV PFVQTYSLRA FEKPPQVQTQ ALRDFEKHLN DLKKENFSLK LRIYFLEERM QQKYEASRED IYKRNIELKV EVESLKRELQ DKKQHLDKTW ADVENLNSQN EAELRRQFEE RQQETEHVYE LLENKIQLLQ EESRLAKNEA ARMAALVEAE KECNLELSEK LKGVTKNWED VPGDQVKPDQ YTEALAQRDK | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |