Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human N6AMT1 / HEMK2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) N6AMT1 / HEMK2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6156-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16061220
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_037372.4
N6AMT1 / HEMK2 Protein
Research Use Only
N6AMT1
Recombinant Protein
E. coli
MAGENFATPF HGHVGRGAFS DVYEPAEDTF LLLNALEAAA AELAGVEICL EVGSGSGVVS AFLASMIGPQ ALYMCTDINP EAAACTLETA RCNKVHIQPV ITDLVGSHGI EAAWAGGKNG REVMDRFFPL VPDLLSPKGL FYLVTIKENN PEEILKIMKT KGLQGTTALS RQAGQETLSV LKFTKS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
29104
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol