Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAPA Protein
A cDNA sequence encoding the NAPA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | NAPA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15941559
|
enQuireBio™
QP12793-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15931559
|
enQuireBio™
QP12793-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15921559
|
enQuireBio™
QP12793-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NAPA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NAPA protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 7.5 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDNSGKEAEA MALLAEAERK VKNSQSFFSG LFGGSSKIEE ACEIYARAAN MFKMAKNWSA AGNAFCQAAQ LHLQLQSKHD AATCFVDAGN AFKKADPQEA INCLMRAIEI YTDMGRFTIA AKHHISIAEI YETELVDIEK AIAHYEQSAD YYKGEESNSS ANKCLLKVAG YAALLEQYQK AIDIYEQVGT NAMDSPLLKY SAKDYFFKAA LCHFCIDMLN AKLAVQKYEE LFPAFSDSRE CKLMKKLLEAHEEQNVDSYT ESVKEYDSIS RLDQWLTTML LRIKKTIQGD EEDLR | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |