Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Natriuretic peptides B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Natriuretic peptides B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6430-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16063250
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002512.1
Natriuretic peptides B Protein
Research Use Only
NPPB
Recombinant Protein
E. coli
DLETSGLQEQ RNHLQGKLSE LQVEQTSLEP LQESP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4879
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol