Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Natriuretic peptides B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Natriuretic peptides B, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_002512.1
ID gene (immissione) 4879
Nome Natriuretic peptides B Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16053250
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6430-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16073250
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6430-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16063250
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6430-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16083250
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6430-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16093250
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6430-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16003260
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6430-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_002512.1
Natriuretic peptides B Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
4879
Research Use Only
NPPB
Recombinant Protein
E. coli
DLETSGLQEQ RNHLQGKLSE LQVEQTSLEP LQESP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.