Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFB9 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFB9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 4715
Nome NDUFB9 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene NDUFB9
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15911649
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12817-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15991639
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12817-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15901649
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12817-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
4715
Research Use Only
NDUFB9
Human
His
The NDUFB9 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
NDUFB9 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAFLASG PYLTHQQKVL RLYKRALRHL ESWCVQRDKY RYFACLMRAR FEEHKNEKDM AKATQLLKEA EEEFWYRQHP QPYIFPDSPG GTSYERYDCY KVPEWCLDDW HPSEKAMYPD YFAKREQWKK LRRESWEREV KQLQEETPPG GPLTEALPPA RKEGDLPPLW WYIVTRPRER PM
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.