Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFS3 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome NDUFS3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15951649
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12819-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15971649
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12819-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15961649
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12819-50UG
50 μg
1815.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NDUFS3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NDUFS3 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MESAGADTRP TVRPRNDVAH KQLSAFGEYV AEILPKYVQQ VQVSCFNELE VCIHPDGVIP VLTFLRDHTN AQFKSLVDLT AVDVPTRQNR FEIVYNLLSL RFNSRIRVKT YTDELTPIES AVSVFKAANW YEREIWDMFG VFFANHPDLR RILTDYGFEG HPFRKDFPLS GYVELRYDDE VKRVVAEPVE LAQEFRKFDL NSPWEAFPVY RQPPESLKLE AGDKKPDAK
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.