Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFS5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFS5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001171908.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 4725 |
Nome | NDUFS5 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16024531
|
enQuireBio™
QP8422-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16044531
|
enQuireBio™
QP8422-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16034531
|
enQuireBio™
QP8422-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16054531
|
enQuireBio™
QP8422-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16064531
|
enQuireBio™
QP8422-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16074531
|
enQuireBio™
QP8422-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001171908.1 | |
NDUFS5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4725 | |
Research Use Only | |
NDUFS5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PFLDIQKRFG LNIDRWLTIQ SGEQPYKMAG RCHAFEKEWI ECAHGIGYTR AEKECKIEYD DFVECLLRQK TMRRAGTIRK QRDKLIKEGK YTPPPHHIGK GEPRP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |