Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEIL1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NEIL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001243481.1
ID gene (immissione) 79661
Nome NEIL1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16031731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7940-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16051731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7940-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16041731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7940-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16061731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7940-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16071731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7940-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16081731
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7940-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001243481.1
NEIL1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
79661
Research Use Only
NEIL1
Recombinant Protein
E. coli
PEGPELHLAS QFVNEACRAL VFGGCVEKSS VSRNPEVPFE SSAYRISASA RGKELRLILS PLPGAQPQQE PLALVFRFGM SGSFQLVPRE ELPRHAHLRF YTAPPGPRLA LCFVDIRRFG RWDLGGKWQP GRGPCVLQEY QQFRENVLRN LADKAFDRPI CEALLDQRFF NGIGNYLRAE ILYRLKIPPF EKARSVLEAL QQHRPSPELT LSQKIRTKLQ NPDLLELCHS VPKEVVQLGG KGYGSESGEE DFAAFRAWLR CYGMPGMSSL QDRHGRTIWF QGDPGPLAPK GRKSRKKKSK ATQLSPEDRV EDALPPSKAP SRTRRAKRDL PKRTATQRPE GTSLQQDPEA PTVPKKGRRK GRQAASGHCR PRKVKADIPS LEPEGTSAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.