missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Neuropeptide FF receptor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Neuropeptide FF receptor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001138228.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 10886 |
Nome | Neuropeptide FF receptor 2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16058081
|
enQuireBio™
QP9310-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16008091
|
enQuireBio™
QP9310-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16068081
|
enQuireBio™
QP9310-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16088081
|
enQuireBio™
QP9310-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16098081
|
enQuireBio™
QP9310-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078081
|
enQuireBio™
QP9310-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001138228.1 | |
Neuropeptide FF receptor 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10886 | |
Research Use Only | |
NPFFR2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MNEKWDTNSS ENWHPIWNVN DTKHHLYSDI NITYVNYYLH QPQVAAIFII SYFLIFFLCM MGNTVVCFIV MRNKHMHTVT NLFILNLAIS DLLVGIFCMP ITLLDNIIAG WPFGNTMCKI SGLVQGISVA ASVFTLVAIA VDRFQCVVYP FKPKLTIKTA FVIIMIIWVL AITIMSPSAV MLHVQEEKYY RVRLNSQNKT SPVYWCREDW PNQEMRKIYT TVLFANIYLA PLSLIVIMYG RIGISLFRAA VPHTGRKNQE QWHVVSRKKQ KIIKMLLIVA LLFILSWLPL WTLMMLSDYA DLSPNELQII NIYIYPFAHW LAFGNSSVNP IIYGFFNENF RRGFQEAFQL QLCQKRAKPM EAYALKAKSH VLINTSNQLV QESTFQNPHG ETLLYRKSAE KPQQELVMEE LKETTNSSEI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |