missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NFASC / Neurofascin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NFASC / Neurofascin, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifications
Numero di accesso | NP_001005388.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 23114 |
Nome | NFASC / Neurofascin Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
16093150
|
enQuireBio™
QP6416-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013160
|
enQuireBio™
QP6416-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16003160
|
enQuireBio™
QP6416-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16023160
|
enQuireBio™
QP6416-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16033160
|
enQuireBio™
QP6416-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043160
|
enQuireBio™
QP6416-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifications
NP_001005388.2 | |
NFASC / Neurofascin Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23114 | |
Research Use Only | |
NFASC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KRSRGGKYPV REKKDVPLGP EDPKEEDGSF DYSDEDNKPL QGSQTSLDGT IKQQESDDSL VDYGEGGEGQ FNEDGSFIGQ YTVKKDKEET EGNESSEATS PVNAIYSLA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |