Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NIT2 Protein
A cDNA sequence encoding the NIT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome NIT2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15911739
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12847-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15991729
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12847-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15901739
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12847-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NIT2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NIT2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 0.1M NaCl, and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTSFRLA LIQLQISSIK SDNVTRACSF IREAATQGAK IVSLPECFNS PYGAKYFPEY AEKIPGESTQ KLSEVAKECS IYLIGGSIPE EDAGKLYNTC AVFGPDGTLL AKYRKIHLFD IDVPGKITFQ ESKTLSPGDS FSTFDTPYCR VGLGICYDMR FAELAQIYAQ RGCQLLVYPG AFNLTTGPAH WELLQRSRAV DNQVYVATAS PARDDKASYV AWGHSTVVNP WGEVLAKAGT EEAIVYSDID LKKLAEIRQQ IPVFRQKRSD LYAVEMKKP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.