Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NMM Protein
A cDNA sequence encoding the NMM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 6185.00€
Specifica
Nome NMM Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica Assayed for phosphorilation by MLCK.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15925188
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10792-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15905188
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10792-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15915188
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10792-1MG
1 mg
6185.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NMM Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MSSKKAKTKT TKKRPQRATS NVFAMFDQSQ IQEFKEAFNM IDQNRDGFID KEDLHDMLAS LGKNPTDAYL DAMMNEAPGP INFTMFLTMF GEKLNGTDPE DVIRNAFACF DEEATGTIQE DYLRELLTTM GDRFTDEEVD ELYREAPIDK KGNFNYIEFT RILKHGAKDK DD
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Assayed for phosphorilation by MLCK.
Human
Untagged
NMM protein at 0.2 mg/ml in 20mM HEPES-KOH, pH 7, 50mM NaCl, 1mM EDTA and 1mM DTT.