Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NPPC Protein
A cDNA sequence encoding the NPPC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 4880 |
---|---|
Nome | NPPC Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | NPPC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15921819
|
enQuireBio™
QP12874-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15911819
|
enQuireBio™
QP12874-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15901819
|
enQuireBio™
QP12874-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
4880 | |
Research Use Only | |
NPPC | |
Human | |
His | |
The NPPC solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
NPPC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKPGAPPK VPRTPPAEEL AEPQAAGGGQ KKGDKAPGGG GANLKGDRSR LLRDLRVDTK SRAAWARLLQ EHPNARKYKG ANKKGLSKGC FGLKLDRIGS MSGLGC | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |