Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NQO1 Protein
A cDNA sequence encoding the NQO1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 1728 |
---|---|
Nome | NQO1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | NQO1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15951819
|
enQuireBio™
QP12875-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15931819
|
enQuireBio™
QP12875-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941819
|
enQuireBio™
QP12875-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
1728 | |
Research Use Only | |
NQO1 | |
Human | |
His | |
The NQO1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
NQO1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MVGRRALIVL AHSERTSFNY AMKEAAAAAL KKKGWEVVES DLYAMNFNPI ISRKDITGKL KDPANFQYPA ESVLAYKEGH LSPDIVAEQK KLEAADLVIF QFPLQWFGVP AILKGWFERV FIGEFAYTYA AMYDKGPFRS KKAVLSITTG GSGSMYSLQG IHGDMNVILW PIQSGILHFC GFQVLEPQLT YSIGHTPADA RIQILEGWKK RLENIWDETP LYFAPSSLFD LNFQAGFLMK KEVQDEEKNK KFGLSVGHHL GKSIPTDNQI KARK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |