Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NR2F6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NR2F6, was expressed in the hosts and tags indicated.
695.00€ - 1930.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_005225.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2063 |
Nome | NR2F6 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16023290
|
enQuireBio™
QP6434-MA-20UG |
20 μg |
695.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013290
|
enQuireBio™
QP6434-MA-100UG |
100 μg |
1930.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16033290
|
enQuireBio™
QP6434-MA-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_005225.2 | |
NR2F6 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2063 | |
Research Use Only | |
NR2F6 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
MAMVTGGWGG PGGDTNGVDK AGGYPRAAED DSASPPGAAS DAEPGDEERP GLQVDCVVCG DKSSGKHYGV FTCEGCKSFF KRSIRRNLSY TCRSNRDCQI DQHHRNQCQY CRLKKCFRVG MRKEAVQRGR IPHSLPGAVA ASSGSPPGSA LAAVASGGDL FPGQPVSELI AQLLRAEPYP AAAGRFGAGG GAAGAVLGID NVCELAARLL FSTVEWARHA PFFPELPVAD QVALLRLSWS ELFVLNAAQA ALPLHTAPLL AAAGLHAAPM AAERAVAFMD QVRAFQEQVD KLGRLQVDSA EYGCLKAIAL FTPDACGLSD PAHVESLQEK AQVALTEYVR AQYPSQPQRF GRLLLRLPAL RAVPASLISQ LFFMRLVGKT PIETLIRDML LSGSTFNWPY GSGQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |