Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRG1 A Protein
A cDNA sequence encoding the NRG1 A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | NRG1 A Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human MCF-7 cells is less than 40 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.5M 104 units/mg. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15975198
|
enQuireBio™
QP10797-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965198
|
enQuireBio™
QP10797-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955198
|
enQuireBio™
QP10797-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NRG1 A Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SHLVKCAEKE KTFCVNGGEC FMVKDLSNPS RYLCKCQPGF TGARCTENVP MKVQNQEKAE ELYQK | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human MCF-7 cells is less than 40 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.5M 104 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in 20mM PBS, pH 6.0 and 150mM NaCl. |