Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NT5C3B Protein
A cDNA sequence encoding the NT5C3B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome NT5C3B Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15971859
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12889-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15961859
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12889-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15951859
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12889-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NT5C3B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
NT5C3B protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAEEVST LMKATVLMRQ PGRVQEIVGA LRKGGGDRLQ VISDFDMTLS RFAYNGKRCP SSYNILDNSK IISEECRKEL TALLHHYYPI EIDPHRTVKE KLPHMVEWWT KAHNLLCQQK IQKFQIAQVV RESNAMLREG YKTFFNTLYH NNIPLFIFSA GIGDILEEII RQMKVFHPNI HIVSNYMDFN EDGFLQGFKG QLIHTYNKNS SACENSGYFQ QLEGKTNVIL LGDSIGDLTM ADGVPGVQNI LKIGFLNDKV EERRERYMDS YDIVLEKDET LDVVNGLLQH ILCQGVQLEM QGP
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.