Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NTF4 Protein
Recombinant Protein
4515.00€ - 7420.00€
Specifica
Numero di accesso NP_006170.1
ID gene (immissione) 4909
Nome NTF4 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15955939
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5345-500UG
500 μg
4515.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945939
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5345-1MG
1 mg
7420.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NP_006170.1
NTF4 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human NTF4 induces Rat C6 cell proliferation.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
4909
Research Use Only
NTF4
Recombinant Protein
E. coli
MGVSETAPAS RRGELAVCDA VSGWVTDRRT AVDLRGREVE VLGEVPAAGG SPLRQYFFET RCKADNAEEG GPGAGGGGCR GVDRRHWVSE CKAKQSYVRA LTADAQGRVG WRWIRIDTAC VCTLLSRTGR A
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.