Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUDC Protein
A cDNA sequence encoding the NUDC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 10726 |
---|---|
Nome | NUDC Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | NUDC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15911889
|
enQuireBio™
QP12897-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15901889
|
enQuireBio™
QP12897-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15991879
|
enQuireBio™
QP12897-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
10726 | |
Research Use Only | |
NUDC | |
Human | |
His | |
NUDC protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
NUDC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGGEQEE ERFDGMLLAM AQQHEGGVQE LVNTFFSFLR RKTDFFIGGE EGMAEKLITQ TFSHHNQLAQ KTRREKRARQ EAERREKAER AARLAKEAKS ETSGPQIKEL TDEEAERLQL EIDQKKDAEN HEAQLKNGSL DSPGKQDTEE DEEEDEKDKG KLKPNLGNGA DLPNYRWTQT LSELDLAVPF CVNFRLKGKD MVVDIQRRHL RVGLKGQPAI IDGELYNEVK VEESSWLIED GKVVTVHLEK INKMEWWSRL VSSDPEINTK KINPENSKLS DLDSETRSMV EKMMYDQRQK SMGLPTSDEQ KKQEILKKFM DQHPEMDFSK AKFN | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |