Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NUDT16 Protein
A cDNA sequence encoding the NUDT16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome NUDT16 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15961899
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12902-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15951899
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12902-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15941899
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12902-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NUDT16 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The NUDT16 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1mM DTT, 100mM NaCl and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGARRLELG EALALGSGWR HACHALLYAP DPGMLFGRIP LRYAILMQMR FDGRLGFPGG FVDTQDRSLE DGLNRELREE LGEAAAAFRV ERTDYRSSHV GSGPRVVAHF YAKRLTLEEL LAVEAGATRA KDHGLEVLGL VRVPLYTLRD GVGGLPTFLE NSFIGSAREQ LLEALQDLGL LQSGSISGLK IPAHH
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.