Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Oncostatin M (OSM), Animal-Free Protein
Codice prodotto. 18765935
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
500µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18765935 500 μg 500µg
18796065 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18765935 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore Qk0490500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
No significant difference between EC50 of reference and test lots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Numero di accesso P13725.2
Da utilizzare con (applicazione) Bioactivity
Formulazione Lyophilized from acetonitrile/TFA
ID gene (immissione) 5008
Peso molecolare M.W. (Observed): Monomeric Oncostatin M (OSM) protein only, M.W. (Theroretical): 22 kDa
Quantità 500 μg
Sorgente E. coli-derived human Oncostatin M/OSM protein
Requisiti di stoccaggio Store lyophilized protein between -20°C to -80°C until the date of expiry. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias gene MGC20461, oncostatin M, oncostatin-M
Coniugato Unconjugated
Ricostituzione Resuspend in water at >100 μg/mL, prepare single use aliquots, add carrier protein if desired.
Linea di prodotti R&D Systems
Proteine Oncostatin M/OSM