Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Orofacial cleft 1 candidate gene 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Orofacial cleft 1 candidate gene 1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Nome | Orofacial cleft 1 candidate gene 1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | OFCC1 |
Lunghezza della proteina | Partial (see sequence information for more details). |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16030921
|
enQuireBio™
QP7807-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16050921
|
enQuireBio™
QP7807-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16040921
|
enQuireBio™
QP7807-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16060921
|
enQuireBio™
QP7807-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16070921
|
enQuireBio™
QP7807-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16080921
|
enQuireBio™
QP7807-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifications
Orofacial cleft 1 candidate gene 1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
OFCC1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
REKFQQKALK QTKQKKSKSA EFLMVKEDRE ATEGTGNPAF NMSSPDLSAC QTAEKKVIRH DMPDRTLAAH QQKFRLPASA EPKGNEYGRN YFDPLMDEEI NPRQCATEVS REDDDRIFYN RLTKLFDESR QGEPQDESGR EETLNSEAPG SSNKSHEIHK EASEATTAHL EEFQRSQKTI ILLGSSPLEQ EIRSTSLHCM EDEMSHPWIL LLKVTAVIRS RRYYREQRF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |