Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OTOR Protein
Specifica
Specifica
| ID gene (immissione) | 56914 |
| Nome | OTOR Protein |
| Quantità | 5 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Simbolo del gene | OTOR |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Specie | E. coli |
| Tag proteine | Untagged |
| Vedi altri risultati |