Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human p59-Fyn Protein
A cDNA sequence encoding the p59-Fyn was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00€ - 745.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 2534 |
---|---|
Nome | p59-Fyn Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | FYN |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15922049
|
enQuireBio™
QP12949-2UG |
2 μg |
276.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932049
|
enQuireBio™
QP12949-5UG |
5 μg |
414.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15912049
|
enQuireBio™
QP12949-10UG |
10 μg |
745.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
2534 | |
Research Use Only | |
FYN | |
Human | |
GST | |
p59-Fyn in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
p59-Fyn Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGCVQCKDKE ATKLTEERDG SLNQSSGYRY GTDPTPQHYP SFGVTSIPNY NNFHAAGGQG LTVFGGVNSS SHTGTLRTRG GTGVTLFVAL YDYEARTEDD LSFHKGEKFQ ILNSSEGDWW EARSLTTGET GYIPSNYVAP VDSIQAEEWY FGKLGRKDAE RQLLSFGNPR GTFLIRESET TKGAYSLSIR DWDDMKGDHV KHYKIRKLDN GGYYITTRAQ FETLQQLVQH YSERAAGLCC RLVVPCHKGM PRLTDLSVKT KDVWEIPRES LQLIKRLGNG QFGEVWMGTW NGNTKVAIKT LKPGTMSPES FLEEAQIMKK LKHDKLVQLY AVVSEEPIYI VTEYMNKGSL LDFLKDGEGR ALKLPNLVDM AAQVAAGMAY IERMNYIHRD LRSANILVGN GLICKIADFG LARLIEDNEY TARQGAKFPI KWTAPEAALY GRFTIKSDVW SFGILLTELV TKGRVPYPGM NNREVLEQVE RGYRMPCPQD CPISLHELMI HCWKKDPEER PTFEYLQSFL EDYFTATEPQ YQPGENL |