missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAH / PH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PAH / PH, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000268.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5053 |
Nome | PAH / PH Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16023480
|
enQuireBio™
QP6463-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16043480
|
enQuireBio™
QP6463-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16033480
|
enQuireBio™
QP6463-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16053480
|
enQuireBio™
QP6463-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16063480
|
enQuireBio™
QP6463-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16073480
|
enQuireBio™
QP6463-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000268.1 | |
PAH / PH Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature. Protein | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5053 | |
Research Use Only | |
PAH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
STAVLENPGL GRKLSDFGQE TSYIEDNCNQ NGAISLIFSL KEEVGALAKV LRLFEENDVN LTHIESRPSR LKKDEYEFFT HLDKRSLPAL TNIIKILRHD IGATVHELSR DKKKDTVPWF PRTIQELDRF ANQILSYGAE LDADHPGFKD PVYRARRKQF ADIAYNYRHG QPIPRVEYME EGKKTWGTVF KTLKSLYKTH ACYEYNHIFP LLEKYCGFHE DNIPQLEDVS QFLQTCTGFR LRPVAGLLSS RDFLGGLAFR VFHCTQYIRH GSKPMYTPEP DICHELLGHV PLFSDRSFAQ FSQEIGLASL GAPDEYIEKL ATIYWFTVEF GLCKQGDSIK AYGAGLLSSF GELQYCLSEK PKLLPLELEK TAIQNYTVTE FQPLYYVAES FNDAKEKVRN FAATIPRPFS VRYDPYTQRI EVLDNTQQLK ILADSINSEI GILCSALQKI K | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |