Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PARD6B Protein
A cDNA sequence encoding the PARD6B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 84612 |
---|---|
Nome | PARD6B Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | PARD6B |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15922089
|
enQuireBio™
QP12962-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15912089
|
enQuireBio™
QP12962-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15902089
|
enQuireBio™
QP12962-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
84612 | |
Research Use Only | |
PARD6B | |
Human | |
His | |
The PARD6B solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea, 20% glycerol and 0.2M NaCl. |
PARD6B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNRSHRH GAGSGCLGTM EVKSKFGAEF RRFSLERSKP GKFEEFYGLL QHVHKIPNVD VLVGYADIHG DLLPINNDDN YHKAVSTANP LLRIFIQKKE EADYSAFGTD TLIKKKNVLT NVLRPDNHRK KPHIVISMPQ DFRPVSSIID VDILPETHRR VRLYKYGTEK PLGFYIRDGS SVRVTPHGLE KVPGIFISRL VPGGLAQSTG LLAVNDEVLE VNGIEVSGKS LDQVTDMMIA NSRNLIITVR PANQRNNVVR NSRTSGSSGQ STDNSLLGYP QQIEPSFEPE DEDSEEDDII IEDNGVPQQI PKAVPNTESL ESLTQIELSF ESGQNGFIPS NEVSLAAIAS SSNTEFETHA PDQKLLEEDG TIITL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |