Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Parvalbumin / PVALB Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Parvalbumin / PVALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6558-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16064150
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001302461.1
Parvalbumin / PVALB Protein
Research Use Only
PVALB
Recombinant Protein
E. coli
SMTDLLNAED IKKAVGAFSA TDSFDHKKFF QMVGLKKKSA DDVKKVFHML DKDKSGFIEE DELGFILKGF SPDARDLSAK ETKMLMAAGD KDGDGKIGVD EFSTLVAES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5816
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol